GF57881043
Hastelloy® B-2 alloy, Ni68Mo28Fe2Cr1Co1
50mm rod, 16mm diameter, annealed
Synonym(e):
NK247920
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 578-810-43
L × Durchm.
50 mm × 16 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)