GF57440246
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
500mm rod, 12.7mm diameter
Synonym(e):
FE217930
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 574-402-46
L × Durchm.
500 mm × 12.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)