GF57229128
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
rod, 200mm x 6.35mm diameter
Synonym(e):
NI037910
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 572-291-28
L × Durchm.
200 mm × 6.35 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF57229128-1EA | 4061825466019 |
GF57229128-2EA | 4061829965556 |
GF57229128-5EA | 4061831015843 |