Merck
GF56145067
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 150 x 150mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonym(e):
FE210260
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 561-450-67
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)