Merck
GF55624181
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
powder, 45micron max. particle size, atomized, 200g, 99.999%
Synonym(e):
FE236010
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Assay
99.999%
Form
powder (atomized)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 556-241-81
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)