GF54945502
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
100mm rod, 5.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
TA037920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 549-455-02
L × Durchm.
100 mm × 5.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF54945502-1EA | 4061825464534 |
GF54945502-2EA | 4061829965440 |
GF54945502-5EA | 4061831015706 |