GF54615663
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
1000m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE205115
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 546-156-63
L × Durchm.
1000 m × 0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)