GF53360614
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), monofilament, diam. 1 mm, L 50 m, condition nylon 6/66 copolymer
Synonym(e):
AM305990
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 533-606-14
Länge
50 m
Durchmesser
1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF53360614-1EA | 4061825096483 |