Merck
GF53260095
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 1.0 mm, 9.5 mm diameter, temper annealed
Synonym(e):
FE220360
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 532-600-95
Durchmesser
9.5 mm
9.5 mm
Dicke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)