GF52533570
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 300 x 300mm, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI160270
Empfohlene Produkte
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 525-335-70
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)