Wichtige Dokumente
GF50988358
Palladium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
Synonym(e):
Palladium, PD000270
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 509-883-58
Widerstandsfähigkeit
9.96 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
25 x 25 mm × 0.025 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1554 °C (lit.)
Dichte
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF50988358-1EA | 4061825402116 |
GF50988358-2EA | 4061829500627 |
GF50988358-5EA | 4061829569501 |