Wichtige Dokumente
GF50591268
Bismut
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, permanent polyester support, 99.97%
Synonym(e):
Bismut
About This Item
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.97%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 505-912-68
Widerstandsfähigkeit
129 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
25 x 25 mm × 0.005 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
271 °C (lit.)
Dichte
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChIKey
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)