GF50151518
Hastealloy® c-22
wire, Ni59%/Cr22%/Mo13%/Fe 3%/W 3, 1.0 mm diameter, size 500 mm, temper annealed
Synonym(e):
NE095350
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 501-515-18
Größe
500 mm
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hastealloy is a registered trademark of HAYNES INTERNATIONAL, INC.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)