Merck
GF49616152
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
powder, 50g, 45micron max. particle size
Synonym(e):
NI036010
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 496-161-52
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)