Merck
GF49442137
Scandium
foil, thickness 0.3 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Synonym(e):
SC000230
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sc
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
44.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141613
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 494-421-37
Widerstandsfähigkeit
50.5 μΩ-cm, 0°C
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.3 mm
bp
2836 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1540 °C (lit.)
Dichte
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sc]
InChI
1S/Sc
InChIKey
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)