Wichtige Dokumente
GF49268526
Nickel
tube, 5mm, outside diameter 0.8mm, inside diameter 0.5mm, wall thickness 0.15mm, hard, 99.5%
Synonym(e):
Nickel
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.5%
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 492-685-26
Widerstandsfähigkeit
6.97 μΩ-cm, 20°C
L × Wandstärke
5 mm × 0.15 mm
AD × ID
0.8 mm × 0.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1453 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChIKey
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF49268526-100EA | 4061829592356 |
GF49268526-10EA | 4061829455224 |
GF49268526-20EA | 4061829526771 |
GF49268526-50EA | 4061829569273 |