Merck
GF49244812
Polyphthalamide 50% Glass Fiber Filled
(PPA), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Synonym(e):
PH366300
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 492-448-12
Gewicht
100 g
Farbe
natural
Nominale Korngröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)