GF49060885
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 150 x 150mm, 0.3mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonym(e):
FE280350
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 490-608-85
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)