Wichtige Dokumente
GF49036204
Rhodium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.00075mm, permanent polyester support, 99.85%
Synonym(e):
Rhodium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.85%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 490-362-04
Widerstandsfähigkeit
4.33 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
25 x 25 mm × 0.00075 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1966 °C (lit.)
Dichte
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChIKey
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)