Merck
GF48538143
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
ME303100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 485-381-43
Größe
150 × 150 mm
Dicke
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)