Wichtige Dokumente
GF48513821
Kupfer
foil, 100x100mm, thickness 0.20mm, hard, 99.95+%
Synonym(e):
Copper, CV000670
About This Item
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 485-138-21
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
100 x 100 mm × 0.20 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)