GF48050951
Titanium/Aluminum/Vanadium
rod, Ti 90%/Al 6%/V 4%, 2.0 mm diameter, length 1000 mm, temper annealed
Synonym(e):
TI017905
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 480-509-51
Länge
1000 mm
Durchmesser
2.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF48050951-1EA | 4061821137951 |
GF48050951-2EA | 4061821137968 |