GF47782727
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 5m length, 0.05mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
NI105825
About This Item
Beschreibung
polyimide insulation
thermocouple wire
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 477-827-27
Isolierungsstärke
0.003 mm
Draht L × Durchm.
5 m × 0.05 mm , conductor diameter
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)