GF47284296
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.013 mm diameter, length 25 m, temper annealed
Synonym(e):
W 055140
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 472-842-96
Länge
25 m
Durchmesser
0.013 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)