GF46800615
Invar® - controlled expansion alloy
rod, Fe 64%/Ni 36%, 6.0 mm diameter, length 500 mm
Synonym(e):
FE027909
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 468-006-15
Länge
500 mm
Durchmesser
6.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)