Merck
GF46578729
Tantalum/Tungsten
foil, Ta 95%/W 5%, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Synonym(e):
TA090500
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Assay
≥95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 465-787-29
Größe
100 × 100 mm
Dicke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)