Merck
GF46049913
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 6mm disks, 0.006mm thickness
Synonym(e):
SN010200
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (disc)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 460-499-13
Durchm. × Dicke
6 mm × 0.006 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)