GF45947133
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
500mm rod, 18mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AL057960
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 459-471-33
L × Durchm.
500 mm × 18 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)