GF45923744
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 1m coil, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE210320
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 459-237-44
Größe × Dicke
1 m × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)