GF45739345
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 8mm disks, 0.05mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Synonym(e):
FE290300
Beschreibung
precipitation hardenable
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 457-393-45
Größe × Dicke
8 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)