GF45118043
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
5m wire, 0.50mm diameter, annealed
Synonym(e):
NE075120
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 451-180-43
L × Durchm.
5 m × 0.50 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)