Merck
GF44202619
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
100mm rod, 8.0mm diameter
Synonym(e):
W 117925
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 442-026-19
L × Durchm.
100 mm × 8.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)