GF43900264
Platinum/Iridium
foil, Pt 80%/Ir 20%, thickness 0.0125 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Synonym(e):
PT040230
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 439-002-64
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.0125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)