Wichtige Dokumente
GF43085314
Tantal
tube, 1000mm, outside diameter 3.1mm, inside diameter 2.6mm, wall thickness 0.25mm, as drawn, 99.9%
Synonym(e):
Tantal
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Assay
99.9%
Form
tubes
Selbstzündungstemp.
572 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 430-853-14
Widerstandsfähigkeit
13.5 μΩ-cm, 20°C
Länge
1000 mm
AD × ID × Dicke
3.1 mm × 2.6 mm × 0.25 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2996 °C (lit.)
Dichte
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChIKey
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)