GF42799719
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
1m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
MO075160
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 427-997-19
L × Durchm.
1 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)