Merck
GF41952090
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
rod, 100mm x 16mm diameter
Synonym(e):
NI147940
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 419-520-90
L × Durchm.
100 mm × 16 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF41952090-1EA4061825462967
GF41952090-2EA4061829964771
GF41952090-5EA4061831014976