GF41310122
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 2m coil, 0.1mm thickness
Synonym(e):
FE180400
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 413-101-22
L × Dicke
2 m × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)