GF41235443
Copper-cobalt-beryllium alloy, Cu97Co2.5Be0.5
1000mm rod, 25mm diameter
Synonym(e):
CY267940
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 412-354-43
L × Durchm.
1000 m × 25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)