Merck
GF41127072
Aluminiumoxid
sphere, 3.0 mm diameter, 100_pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
AL606820
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 411-270-72
Durchmesser
3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)