GF41015113
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 0.1m coil, 100mm coil width, 0.50mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI100280
Empfohlene Produkte
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 410-151-13
L × B × Dicke
0.1 m × 100 mm × 0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)