GF40352004
Haynes® 230 alloy
rod, Ni62%/Cr22%/W 14%/Mo 2, 25.4 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Synonym(e):
NE057930
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 403-520-04
Länge
100 mm
Durchmesser
25.4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Haynes is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)