GF40351441
Indium-tin alloy, In90Sn10
sheet, 50 x 50mm, 2.0mm thickness
Synonym(e):
IN023200
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 403-514-41
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)