GF40269270
Brass
powder, Cu 70%/Zn 30%, max. particle size 100 micron, 1_kg, condition atomized
Synonym(e):
CU086011
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 402-692-70
Max. Partikelgröße
100 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)