Merck
GF39647065
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), film, thickness 0.25 mm, size 100 × 100 mm
Synonym(e):
FP361250
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 396-470-65
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)