GF39307934
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 0.6Mm, Size 300X300 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 0.6 mm, size 300 × 300 mm
Synonym(e):
SI303060
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 393-079-34
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)