Merck
GF39259053
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
0.5m wire, 0.1mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 025100
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 392-590-53
L × Durchm.
0.5 m × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)