Wichtige Dokumente
GF39045090
Kupfer
wire reel, 100m, diameter 0.075mm, annealed, 99.9%
Synonym(e):
Copper, CU005220
About This Item
Assay
99.9%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 390-450-90
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
100 m × 0.075 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)