Merck
GF38765773
Lutetium
foil, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Synonym(e):
LU000200
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Lu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141608
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 387-657-73
Widerstandsfähigkeit
54 μΩ-cm, 20°C
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.025 mm
bp
3402 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1663 °C (lit.)
Dichte
9.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Lu]
InChI
1S/Lu
InChIKey
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)