Wichtige Dokumente
GF38641585
Aktivkohle
rod, 3.0 mm diameter, length 300 mm, purity 99.999%
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.999%
Form
rod
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 386-415-85
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Länge
300 mm
Durchmesser
3.0 mm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF38641585-2EA | 4061821062918 |
GF38641585-1EA | 4061821062901 |
GF38641585-5EA | 4061821062925 |