Merck
GF38440694
Aluminum-silicon alloy, Al98Si2
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonym(e):
AL166010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
powder (alloy pre-cursor)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 384-406-94
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)